Få mere at vide
Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering
Bland og opbevar en bred vifte af dyrkningsmedier med disse glasreagensflasker. Pyrex™ Borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
Brand: Pyrex 1516/18D
2581.41 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24322" to get your promotional price.
Beskrivelse
Bland og opbevar en lang række kulturmedier med disse glasreagensflasker. PyrexTM borosilikatglasreagensflasker med polypropylenhætte og hældering har en høj kemisk resistens og er designet med skrå skuldre for jævn hældning.
- Flasker komplet med polypropylen låg og drypfri hældering
- Overholder ISO 4796
- Trykt med sporingskode til batchcertifikat, der kan downloades
- Skrå skuldre for jævn hældehandling
- Hvide gradueringer og markeringsplet
- Fremstillet af temperatur- og kemisk resistent borosilikatglas
- Til brug op til 140 °C
Tekniske data
10,000 mL | |
Klar | |
Ideel til blanding og opbevaring af kulturmedium | |
Borosilikatglas | |
GL 45 | |
Ja | |
Genanvendelig | |
Brede | |
410 mm | |
Polypropylen | |
227 mm |
2,6 gal. | |
8,9'' | |
Polypropylen skruelåg og hældering | |
1 stk. | |
ISO 4796 | |
Autoklaverbar | |
Ja | |
Rund | |
Reagensflaske | |
45 mm | |
Skruelåg |
Kampagner
-
Multiple Manufacturers
Focus on Agri-Science Testing
Use promotion code 24136 to get amazing savings.Promo Code: 24136Expires: 2025-10-26
-
Multiple Manufacturers
New Offer Save Up to 75%
-
Multiple Manufacturers
New Offer Save Now