Få mere at vide
Corning™ PYREX™ Serologiske engangspipetter af bulkglas, TD, ikke-sterile, unplugged
Shop alle Corning produkterBeskrivelse
Disse engangsglaspipetter er kalibreret 'To Deliver' med udblæsning og har lange, slanke, tilspidsede spidser for at få pipettering til at gå hurtigere og nemmere. Alle pipetter har negative graderinger og ildpolerede spidser for gratfri, jævn strømningshastighed. Ikke-steril, unplugged og bulkpakket. Reference: ASTM E-714.
Tekniske data
Tekniske data
| Aspirator stik | No |
| Kalibreret | Ja |
| Kalibrering | To Deliver |
| Certificeringer/compliance | ASTM E714 |
| Materiale | Glas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Diagnostic, Blood, Serum, |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 0.1 mL |
| Gradueringstype | Negative Graduations |
| Vis mere |