missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyrazole N-Demethyl Sildenafil, TRC

Artikelnummer. 30412426
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30412426 1 mg
30418611 5 mg
30424474 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30412426 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8428001MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 139755-95-6
Molekylær formel C21H28N6O4S
Molekylvægt (g/mol) 460.55
Synonym 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydroxy-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-methyl- (9CI), 1H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidine, piperazine deriv., 5-[2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)phenyl]-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Desmethylsildenafil
SMIL CCCc1n[nH]c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(C)CC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyrazole N-Demethyl Sildenafil
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(25-24-16)21(28)23-20(22-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-26(3)10-12-27/h7-8,13H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25)(H,22,23,28)
Formel vægt 460.1893
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.