Få mere at vide
Pyrasulfotole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyrasulfotole |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13F3N2O4S/c1-7-11(13(21)19(2)18-7)12(20)9-5-4-8(14(15,16)17)6-10(9)24(3,22)23/h4-6,21H,1-3H3 |
| Formel vægt | 362.0548 |