Få mere at vide
Pyr10, MedChemExpress
Beskrivelse
Pyr10 is a pyrazole derivative and a selective TRP cation 3 (TRPC3) inhibitor. Pyr10 inhibits Ca2+ influx in carbachol-stimulated TRPC3-transfected HEK293 cells with an IC50 of 0.72 μM (IC50 of 13.08 μM for store operated Ca2+ entry in BRL-2H3 cells). Pyr10 has the ability to distinguish between receptor-operated TRPC3 and native stromal interaction molecule 1 (STIM1)/Orai1 channels.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pyr10 |
| CAS | 1315323-00-2 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13F6N3O2S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (222.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(NC2=CC=C(N3N=C(C(F)(F)F)C=C3C(F)(F)F)C=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.37 |
| Formel vægt | 449.37 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?