Få mere at vide
Pyoluteorin, TRC
Artikelnummer. 18082010
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18082010 2.5 mg 2.5mg
18032140 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18082010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8403752.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25683-07-2
Molekylær formel C11 H7 Cl2 N O3
Molekylvægt (g/mol) 272.0842
Synonym Ketone, 4,5-dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenyl (7CI,8CI), Pyoluteorin (6CI), (4,5-Dichloro-1H-pyrrol-2-yl)(2,6-dihydroxyphenyl)methanone, 4,5-Dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenylketone, NSC 143092
IUPAC navn (4,5-dichloro-1H-pyrrol-2-yl)-(2,6-dihydroxyphenyl)methanon
SMIL Oc1cccc(O)c1C(=O)c2cc(Cl)c(Cl)[nH]2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pyoluteorin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c12-5-4-6(14-11(5)13)10(17)9-7(15)2-1-3-8(9)16/h1-4,14-16H
Formel vægt 270.9803
Procent renhed >95%