missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pyoluteorin, TRC

Artikelnummer. 18032140
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18032140 25 mg -
18082010 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18032140 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84037525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25683-07-2
Molekylær formel C11 H7 Cl2 N O3
Molekylvægt (g/mol) 272.0842
Synonym Ketone, 4,5-dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenyl (7CI,8CI), Pyoluteorin (6CI), (4,5-Dichloro-1H-pyrrol-2-yl)(2,6-dihydroxyphenyl)methanone, 4,5-Dichloropyrrol-2-yl 2,6-dihydroxyphenylketone, NSC 143092
IUPAC navn (4,5-dichloro-1H-pyrrol-2-yl)-(2,6-dihydroxyphenyl)methanon
SMIL Oc1cccc(O)c1C(=O)c2cc(Cl)c(Cl)[nH]2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pyoluteorin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H7Cl2NO3/c12-5-4-6(14-11(5)13)10(17)9-7(15)2-1-3-8(9)16/h1-4,14-16H
Formel vægt 270.9803
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.