Få mere at vide
PX20606 trans racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480649
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
2 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480649 1 mg -
16460016 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16480649 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100443A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress PX20606 trans racemate (PX-102 trans racemate) is a FXR agonist with EC50s of 32 and 34 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
PX20606 trans racemate (PX-102 trans racemate) is a FXR agonist with EC50s of 32 and 34 nM for FXR in FRET and M1H assay, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PX20606 trans racemate
CAS 1268244-85-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H22Cl3NO4
Mængde 1 mg
Synonym PX-102 trans racemate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (180.23 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C1=CC=C([C@H]2[C@H](C3=CC=C(OCC4=C(C5CC5)ON=C4C6=C(Cl)C=CC=C6Cl)C=C3Cl)C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 554.85
Formel vægt 554.85
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism