Få mere at vide
Bollé Safety PVC stel polycarbonat linse sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 12649200 Shop alle Bollé Safety produkter
Skift visning
Linsefarve:
HD Clear
Klar
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve Pakningsstørrelse
12649200 HD Clear -
13178756 Klar Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12649200 Leverandør Bollé Safety Leverandørnr. RUSHDPI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Føl komforten ved panoramaudsigt med Bolle Protection™ PVC stel polycarbonat linse sikkerhedsbriller.
  • Panoramaudsigt
  • Øvre beskyttelse
  • Justerbar skridsikker bro
  • Skridsikre tindinger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance europæisk standard
Linsebelægning Ridsefast
Linsefarve HD Clear
Produkttype RUSH HD hydrofob
Inkluderer Justerbar ledning
nr. pr. pakke 1 hv.
Linse materiale Polycarbonat
Rammemateriale Polycarbonat, PVC