Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Purpurin |
| Smeltepunkt | 253 °C til 256 °C |
| Farve | Brun til Brun-Rød |
| Flammepunkt | 113 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 08, 509 |
| Merck Index | 15, 8056 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i varmt vand, frit opløselig i alkohol og ether, opløselig i benzen, toluen; xylen, kogende alun, opløsning |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Purpurin
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.