Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ ULTRA-VIOLET™ Life Science Nitril Laboratory Boxed Handsker
PUREZERO™ LIFE SCIENCE GLOVE-serien indeholder fem nitrilhandsker i tre beskyttelsesniveauer og er designet til brug i laboratorier, forskningsmiljøer og rene områder. Den perleformede manchet gør det nemt at tage på, og teksturerede fingerspidser giver taktil smidighed.
212.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC |
---|---|
Kemoterapeutisk vurderet | 14 Chemotherapy Drugs |
Kloreret | No |
Accelerator gratis | No |
Applikationer | Laboratory |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17834891
|
HALYARD™
LFS511XS |
X-Small |
212.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17814891
|
HALYARD™
LFS511SM |
Small |
212.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17804891
|
HALYARD™
LFS511MD |
Medium |
212.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17894881
|
HALYARD™
LFS511LG |
Large |
212.00 DKK
Pakke med 250 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
17824891
|
HALYARD™
LFS511XL |
X-Large |
212.00 DKK
Pakke med 230 |
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
HALYARD™ PUREZERO™ Life Science nitrilhandsker tilbyder komfort og beskyttelse takket være:
BARRIER BESKYTTELSE
- Omfattende test og standarder
- Branchegennemsnitlig AQL (1,0)
- 3 niveauer af farvekodet beskyttelse med stigende tykkelse
- Testet mod 57 kemikalier, op til 14 kemoterapipræparater og fentanyl
- Ikke lavet med naturgummilatex, til beskyttelse mod type IV allergier
BÆREDYGTIGHED
- Vores Safeskin Handskefabrikken (Thailand) bruger 92 % vedvarende energi
- Dispensere er lavet med op til 85 % genbrugsmaterialer, og etuier er lavet med op til 100 % genbrugsmaterialer
- Det innovative SMARTPULL™ Dispenser1 reducerer det samlede spild med i gennemsnit 38,2 % sammenlignet med en førende konkurrent
- PUREZERO™ Life Science Handsker er fremstillet i et anlæg, der overholder kravene i ISO 14001: 2015 - Miljøledelsessystem
LEVERANSPÅLIDELIGHED
- Leveres gennem vores vertikalt integrerede globale forsyningskæde
- Bakket op af vores 20+ års erfaring med fremstilling af nitril-eksamenhandsker til det industrielle marked
- Sporbarhed af råvarer til deres oprindelige kilde
- Fremstillet hos os selv Safeskin Anlæg i Thailand
Tekniske data
CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC | |
No | |
Laboratory | |
Blue | |
Fingertip Textured | |
0.09 mm | |
Nitrile | |
0.07 cm | |
Nitrile Examination Glove | |
3.5 mil | |
Yes | |
LFS511 | |
9.5 in. |
14 Chemotherapy Drugs | |
No | |
1 | |
Single-use | |
3.5 mil | |
Yes | |
2.8 mil | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
0.09 cm | |
Beaded | |
20 MPa (Target) | |
24 cm |