Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitril, ikke-sterile handsker
Ikke-sterile nitrilhandsker, der giver komfort og beskyttelse ved den acceleratorfri formulering, hvilket reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker. Effektiv barrierebeskyttelse mod kemisk stænk, mikroorganismer og vira.
2070.00 DKK - 2200.00 DKK
Specifications
Kloreret | Ja |
---|---|
Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
Accelerator gratis | Ja |
AQL | 1 |
Farve | Hvid |
Product Code | Brand | Størrelse | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Størrelse | Price | Quantity & Availability | ||||||
17802858
![]() |
HALYARD™
CLN30512XS |
X-Small |
2070.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17892848
![]() |
HALYARD™
CLN30512SM |
Lille |
2070.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17872848
![]() |
HALYARD™
CLN30512MD |
Medium |
2070.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17872858
![]() |
HALYARD™
CLN30512LG |
Større |
2070.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17852858
![]() |
HALYARD™
CLN30512XL |
X-Large |
2200.00 DKK
Pakke med 1000 |
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Description
Den acceleratorfri formulering af PUREZERO™ Renrums ikke-sterile nitrilhandsker er løsningen. Det reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker.
- DA ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B modstand mod kemisk gennemtrængning
- DA ISO 374-5:2016 Mikroorganisme- og virusbeskyttelse
- DA ISO 374-5:2016/ Beskyttelse mod mikroorganismerisiko
- DA ISO 374-2:2019/ Modstand mod penetration
- DA ISO 374-4:2019/ Modstand mod nedbrydning
- DA ISO 21420:2020/ Generelle krav til handsker
Specifications
Ja | |
Ja | |
Hvid | |
Ru | |
0.15 mm | |
Ja | |
0.13 mm | |
Kontrollerede miljøhandsker | |
0,004 tommer. |
Klasse 100 (ISO 5) | |
1 | |
Engangsbrug | |
0,006 tommer. | |
Ambidekstrøs | |
Nitril | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
0.10 mm |