Få mere at vide
HALYARD™ PUREZERO™ HG5 Nitril, ikke-sterile handsker
Artikelnummer. 17852858 Shop alle Halyard produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17852858 X-Large
17802858 X-Small
17892848 Lille
17872848 Medium
17872858 Større
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17852858 Leverandør HALYARD™ Leverandørnr. CLN30512XL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ikke-sterile nitrilhandsker, der giver komfort og beskyttelse ved den acceleratorfri formulering, hvilket reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker. Effektiv barrierebeskyttelse mod kemisk stænk, mikroorganismer og vira.
Den acceleratorfri formulering af PUREZERO™ Renrums ikke-sterile nitrilhandsker er løsningen. Det reducerer risikoen for allergier og hudirritation forbundet med acceleratorkemikalier i andre nitrilhandsker.
  • Hvid i farven
  • Behagelig at have på, så arbejderne kan fokusere på deres sarte opgaver frem for deres handsker.
  • Designet til at beskytte arbejdere med effektiv barrierebeskyttelse mod kemisk stænk, mikroorganismer og vira.
  • Fremstillet og pakket hos os ISO 9001 facilitet i state-of-the-art renrum og anbefales til ISO Klasse 5 eller højere og klasse C/D renrum.
  • Ren behandlet (vasket gentagne gange i deioniseret vand) for at sikre ensartet kontrol med lave partikler.
  • Du kan stole på ensartet kvalitet med Certificates of Analysis (CoA), der er let tilgængelige online for hvert produktionsparti.
  • Vores handsker er PPE kategori III certificeret i henhold til følgende standarder:
    • DA ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B modstand mod kemisk gennemtrængning
    • DA ISO 374-5:2016 Mikroorganisme- og virusbeskyttelse
    • DA ISO 374-5:2016/ Beskyttelse mod mikroorganismerisiko
    • DA ISO 374-2:2019/ Modstand mod penetration
    • DA ISO 374-4:2019/ Modstand mod nedbrydning
    • DA ISO 21420:2020/ Generelle krav til handsker
    Tekniske data
    Kloreret Ja
    Renrumsklasse Klasse 100 (ISO 5)
    Accelerator gratis Ja
    AQL 1
    Farve Hvid
    Engangs Engangsbrug
    Udvendig finish Ru
    Fingertykkelse (engelsk) 0,006 tommer.
    Fingertykkelse (metrisk) 0.15 mm
    Hånd Ambidekstrøs
    Latex fri Ja
    Materiale Nitril
    Håndfladetykkelse (engelsk) 0,005 tommer.
    Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
    Pulveriseret Pulverfri
    Produkttype Kontrollerede miljøhandsker
    Størrelse X-Large
    Sterilitet Ikke steril
    Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
    Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Name des Produkts
    Wählen Sie ein Thema
    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.