Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 96 brønd dybe brønde plader med firkantede brønde
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16614142 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk) Virker:
1,2 ml
2,2 ml
2,5 ml
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Virker Sterilitet unitSize
16614142 2,2 ml Ikke steril -
16694132 1,2 ml Ikke steril -
16604142 1,2 ml Steril Pakke med 10
16624142 2,2 ml Steril -
16684132 2,5 ml Ikke steril -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16614142 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39095200009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
96 dybe brønd plader med firkantede brønde
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 Plader/Pk., 10 Pk./Kasse
Produktlinje PurePlus
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Passer til de mest populære termocyklere
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 2,2 ml
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Molekylær biologi
Mængde 10 Plader / Pk.