Få mere at vide
Labcon PurePlus™ 0,2 mL 96-brønds PCR-plader til populære termocyklere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16604152 Shop alle Labcon produkter
Skift visning
Farve:
Diverse
Neutral
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
16604152 Neutral
16614152 Diverse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16604152 Leverandør Labcon Leverandørnr. 39775200009
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med trykt referencegitter
  • PCR plade
  • 96 brønds flade PCR plader til de fleste termocyklere
  • Med trykt referencegitter
  • ATP RNase/DNase og endotoksinfri (ikke-pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI harpiks
  • Kan fryses til -80 °C
  • Fremstillet i USA
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Emballage 10 plader/æske, 10 æsker/æske
Produktlinje PurePlus
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Passer til de mest populære termocyklere
Materiale Polypropylen USP Klasse VI harpiks
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 0.2 mL
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Til brug med (applikation) Molekylær biologi
Mængde 10 plader / æske