Få mere at vide
Masterflex™ PTFE rør
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-Parmer™ PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
Brand:  Masterflex™ 06605-28
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11789909
  • 902.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 08-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-ParmerTM PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturområde: -240 til 260 °C
  • Autoklav, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Tekniske data
FDA-kompatibel, USP , GMP
PTFE
7.62 m
-240 °C
Steril
294 psi
2.4 mm
4 mm
0.8 mm
1 hver
Gennemskinnelig
260 °C
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Masterflex™ PTFE rør > Max tryk: 294psi; OD: 4 mm; ID: 2,4 mm