Få mere at vide
Masterflex™ PTFE rør
Artikelnummer. p-8001263
Diameter (metrisk) Udvendig:
1,6 mm
3.2 mm
4 mm
6.4 mm
8 mm
Maksimalt tryk:
137 psi
274 psi
294 psi
370 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11726108
Brand: Masterflex™ 0660534
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-Parmer™ PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
Brug denne slange til krævende laboratorie-, kemikalie-, elektriske, mekaniske, farmaceutiske og automotive applikationer. Cole-ParmerTM PTFE-rør vil ikke revne under varme eller tryk.
  • God til arbejde med høj renhed.
  • Kemisk inert, ikke-toksisk og praktisk talt ikke-porøs
  • Fremragende revne- og spændingsbestandighed
  • Lav friktionskoefficient
  • Gennemskinnelig
  • Harpiks er FDA-kompatibelt (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturområde: -240 til 260 °C
  • Autoklav, ethylenoxid eller tør varme
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, USP , GMP
Diameter (metrisk) Indvendig 6.4 mm
Materiale PTFE
Diameter (metrisk) Udvendig 8 mm
Samlet længde (metrisk) 7.62 m
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -240 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 137 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C