Få mere at vide
VITLAB™ PTFE polygonal magnetisk rørestang
Sikre langvarig holdbarhed og forhindre afmagnetisering af Vitlab™ PFTE polygonale magnetiske omrøringsstænger via korrekt opbevaring og ikke tab dem på hårde overflader (f.eks. stål).
Brand:  VITLAB™ 301697
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10264171
  • 269.00 DKK / Pakke med 10
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Permanent magnet AlNiCo V kerne
  • Vinklet form giver anledning til betydelig turbulens
  • Opnår effektiv blanding, selv ved lave centrifugeringshastigheder
  • FTE
Tekniske data
Tekniske data
Til forberedelse, adskillelse og koncentration
6 mm
PTFE
Polygon
Permanent magnet AlNiCo V kerne
10 mm
10/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
VITLAB™ PTFE polygonal magnetisk rørestang > Længde: 10 mm, Diameter: 6 mm