Få mere at vide
VITLAB™ PTFE polygonal magnetisk rørestang
Artikelnummer. 10375711
Længde (metrisk):
5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Diameter (metrisk):
2 mm
3 mm
4,5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 10375711
Brand: VITLAB™ 301997
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre langvarig holdbarhed og forhindre afmagnetisering af Vitlab™ PFTE polygonale magnetiske omrøringsstænger via korrekt opbevaring og ikke tab dem på hårde overflader (f.eks. stål).
  • Permanent magnet AlNiCo V kerne
  • Vinklet form giver anledning til betydelig turbulens
  • Opnår effektiv blanding, selv ved lave centrifugeringshastigheder
  • FTE
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til forberedelse, adskillelse og koncentration
Inkluderer Permanent magnet AlNiCo V kerne
Diameter (metrisk) 6 mm
Længde (metrisk) 25 mm
Materiale PTFE
Mængde 10/Pk.
Form Polygon