Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel
Inert over for stort set alle kemiske reagenser. Fisherbrand™ PTFE termoelement Type K sonde kombinerer PTFEs enestående egenskaber med nøjagtigheden og pålideligheden af platinmodstand og termoelement termometri.
Brand: Fisherbrand™ 500.400.1
Beskrivelse
- Ikke-forurenende
- Uigennemtrængelig for kemisk diffusion ved højt tryk
- Bredt driftstemperaturområde, -180 til +300 °C
- Fremragende elektrisk isoleringsegenskaber
- Individuelt testet
Tekniske data
Probe, PTFE-platinmodstand | |
PTFE med kerne i rustfrit stål | |
Måling af temperatur | |
50 %, 6 til 14 sek. | |
400 mm | |
120 g |
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | |
PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/grad celsius | |
PTFE sondeholdere og kompressionsfittings | |
-180 °C til +280 °C | |
8 mm |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel > Længde: 400 mm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion