Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel
Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
700 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Probe, PTFE-platinmodstand |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Materiale | PTFE med kerne i rustfrit stål |
| Sensortyper | PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/grad celsius |
| Til brug med (applikation) | Måling af temperatur |
| Til brug med (udstyr) | PTFE sondeholdere og kompressionsfittings |
| Svartid | 50 %, 6 til 14 sek. |
| Temperaturområde (metrisk) | -180 °C til +280 °C |
| Længde (metrisk) | 500 mm |
| Bredde (metrisk) | 9 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion