Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel
Inert over for stort set alle kemiske reagenser. Fisherbrand™ PTFE termoelement Type K sonde kombinerer PTFEs enestående egenskaber med nøjagtigheden og pålideligheden af platinmodstand og termoelement termometri.
Brand:  Fisherbrand™ 500.300.1
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11732464
  • 655.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ikke-forurenende
  • Uigennemtrængelig for kemisk diffusion ved højt tryk
  • Bredt driftstemperaturområde, -180 til +300 °C
  • Fremragende elektrisk isoleringsegenskaber
  • Individuelt testet
Tekniske data
Tekniske data
Probe, PTFE-platinmodstand
PTFE med kerne i rustfrit stål
Måling af temperatur
50 %, 6 til 14 sek.
300 mm
100 g
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/grad celsius
PTFE sondeholdere og kompressionsfittings
-180 °C til +280 °C
8 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE Platinum Resistance Probe med 1M kabel > Længde: 300 mm