Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-dråbeflaske
Velegnet til at droppe aggressive kemikalier. PTFE-dråbeflasken er kemisk resistent og inert.
301.00 DKK - 443.00 DKK
Tekniske data
Til brug med (applikation) | Dråbevis tilsætning af kemikalier |
---|---|
Materiale | PTFE |
Temperaturområde (metrisk) | -200 til+ 280 °C |
Lukningsfarve | Hvid |
Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Kapacitet (metrisk) | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
10521632
|
Fisherbrand™
014.025 |
25 mL |
301.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
10640283
|
Fisherbrand™
014.050 |
50 mL |
443.00 DKK
Hver |
Forventet forsendelse: 10-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Velegnet til at droppe aggressive kemikalier
- Skru fit hætte
- Kemisk resistent og inert
- Fleksibel væg til nem brug
Tekniske data
Dråbevis tilsætning af kemikalier | |
-200 til+ 280 °C | |
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS) | |
Droppe flaske |
PTFE | |
Hvid | |
Autoklaverbar | |
PTFE |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE-dråbeflaske