Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE-dråbeflaske
Artikelnummer. 10521632 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10521632 25 mL Hver
10640283 50 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10521632
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til at droppe aggressive kemikalier. PTFE-dråbeflasken er kemisk resistent og inert.
  • Velegnet til at droppe aggressive kemikalier
  • Skru fit hætte
  • Kemisk resistent og inert
  • Fleksibel væg til nem brug
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Til brug med (applikation) Dråbevis tilsætning af kemikalier
Materiale PTFE
Temperaturområde (metrisk) -200 til+ 280 °C
Lukningsfarve Hvid
Højde (metrisk) 80 mm
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 33 mm
Diameter (metrisk) 33 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Produkttype Droppe flaske