Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bæger med tud
Inkluderer en bearbejdet base for god varmeoverførsel. PTFE-bægeret inkluderer en indstøbt tud for nem hældning.
Brand:  Fisherbrand™ 007.2000
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10762751
  • 1000.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 30-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Ikke-kontaminerende og inert over for stærkt ætsende reagenser.
  • Ikke fugtbar, let og varmebestandig op til 280 °C
  • Maskinbearbejdet bund til god varmeoverførsel
  • Let at rengøre
  • Indstøbt tud for nem hældning
  • Isostatisk støbt af ren PTFE
Tekniske data
Tekniske data
Hvid
120mm
PTFE
280 °C
Autoklaverbar
Nej
120mm
2000 mL
210mm
Bægerglas
Genanvendelig
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE bæger med tud > Kapacitet: 2000 ml