Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bæger med tud
Artikelnummer. p-8007740 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 16236511
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Inkluderer en bearbejdet base for god varmeoverførsel. PTFE-bægeret inkluderer en indstøbt tud for nem hældning.
Ikke-kontaminerende og inert over for stærkt ætsende reagenser.
  • Ikke fugtbar, let og varmebestandig op til 280 °C
  • Maskinbearbejdet bund til god varmeoverførsel
  • Let at rengøre
  • Indstøbt tud for nem hældning
  • Isostatisk støbt af ren PTFE
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 13mm
Diameter (metrisk) Øverst 13mm
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA pr. reaktion
Materiale PTFE
Højde (metrisk) 18mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 280 °C
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Uddannet Nej
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad