Få mere at vide
PTC-124, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[5-(2-Fluorophenyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9FN2O3/c16-12-7-2-1-6-11(12)14-17-13(18-21-14)9-4-3-5-10(8-9)15(19)20/h1-8H,(H,19,20) |
| Formel vægt | 284.0597 |