Få mere at vide
PTC-028, MedChemExpress
Beskrivelse
PTC-028 is an orally bioavailable inhibitor of stem cell factor BMI-1 in ovarian cancer. PTC-028 selectively inhibits cancer cells whereas normal cells remain unaffected. PTC-028 downregulates BMI-1, inducing caspase-mediated apoptosis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PTC-028 |
| CAS | 1782970-28-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H12F5N5 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (308.40 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | FC(C1=CC=C(NC2=NC(N3C4=CC(F)=C(F)C=C4N=C3C)=CN=C2)C=C1)(F)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 405.32 |
| Formel vægt | 405.32 |
| Vis mere |