Få mere at vide
PT2399, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200097122
Encompass_Preferred
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. 16426947
Brand: Medchem Express HY1086975mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PT2399
CAS 1672662-14-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H10F5NO4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM)
SMIL N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 419.32
Formel vægt 419.32
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.