Få mere at vide
PT2399, MedChemExpress
Beskrivelse
PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PT2399 |
| CAS | 1672662-14-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H10F5NO4S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM) |
| SMIL | N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 419.32 |
| Formel vægt | 419.32 |
| Vis mere |