missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PT2399, MedChemExpress

Artikelnummer. 16426947
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16426947

Brand: Medchem Express HY1086975mg

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.

PT2399 is a potent and selective HIF-2α antagonist, which directly binds to HIF-2α PAS B domain with an IC50 of 6 nM. PT2399 displays potent antitumor activity in vivo.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PT2399
CAS 1672662-14-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H10F5NO4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 200 mg/mL (476.96 mM)
SMIL N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C(F)F)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 419.32
Formel vægt 419.32
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.