Få mere at vide
PT-2385, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16480176 2 mg
16405418 10 mg
16471597 50 mg
16458127 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16480176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12867
MedChemExpress PT-2385 is a selective HIF-2α inhibitor with a Ki of less than 50 nM.
PT-2385 is a selective HIF-2α inhibitor with a Ki of less than 50 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PT-2385
CAS 1672665-49-4
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H12F3NO4S
Mængde 2 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (130.43 mM)
SMIL N#CC1=CC(F)=CC(OC2=CC=C(S(=O)(C)=O)C3=C2CC(F)(F)[C@H]3O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 383.34
Formel vægt 383.34
Procent renhed 96.95%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death