missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

psi-Tropine, TRC

Artikelnummer. 30453054
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453054 1 g
30449849 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453054 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT8926601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 135-97-7
Molekylær formel C8 H15 N O
Molekylvægt (g/mol) 141.21
Synonym Pseudotropine, 3β-Tropanol, 1αH,5αH-Tropan-3β-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-methyl-, exo-, Pseudotropine (6CI,7CI), (3-exo)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3-Pseudotropanol, 3β-Tropanol, NSC 43871, Pseudotropanol, ψ-Tropine
IUPAC navn (1R,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMIL CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](O)C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pseudotropine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8-
Formel vægt 141.1154
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.