missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pseudo Vardenafil, TRC

Artikelnummer. 30003355
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003355 250 mg
30008987 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003355 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP839615250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 224788-34-5
Molekylær formel C22 H29 N5 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 459.56
Synonym Imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one, 2-[2-ethoxy-5-(1-piperidinylsulfonyl)phenyl]-5-methyl-7-propyl-, Piperidine, 1-[[3-(1,4-dihydro-5-methyl-4-oxo-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]- (9CI), Piperidenafil, Pseudovardenafil
IUPAC navn 2-(2-ethoxy-5-piperidin-1-ylsulfonylphenyl)-5-methyl-7-propyl-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-one
SMIL CCCc1nc(C)c2C(=O)NC(=Nn12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCCCC4

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pseudovardenafil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C22H29N5O4S/c1-4-9-19-23-15(3)20-22(28)24-21(25-27(19)20)17-14-16(10-11-18(17)31-5-2)32(29,30)26-12-7-6-8-13-26/h10-11,14H,4-9,12-13H2,1-3H3,(H,24,25,28)
Formel vægt 459.194
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.