Få mere at vide
Gibco™ PSC Neural Induktion Medium
Artikelnummer. 15300641 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15300641 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15300641 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1647801
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
PSC Neural Induktion Medium
Gibco™ PSC Neural Induction Medium er et serumfrit medium, der giver højeffektiv neural induktion af humane pluripotente stamceller (PSC'er) på kun 7 dage. I modsætning til eksisterende metoder kræver brug af PSC Neural Induction Medium ikke det mellemliggende trin med dannelse af embryoid krop (EB), hvilket tilføjer tid, arbejdskraft og variabilitet. Neurale stamceller (NSC'er) genereret ved hjælp af PSC Neural Induction Medium har høj ekspression af NSC-markører og kan differentieres yderligere til andre neurale celletyper.
PSC Neural Induction Medium muliggør:
  • Hurtig induktion af NSCs —højeffektiv neural induktion på kun 7 dage uden EB-dannelse
  • Skalerbar produktion af NSC'er:— generere >20 millioner NSC'er startende fra 1 million PSC'er
  • Generering af højkvalitets NSC'er —resulterende NSC'er kan kryokonserveres, udvides og differentieres
    Hurtig induktion af NSC'er
    PSC Neural Induction Medium forenkler NSC-genereringsarbejdsgangen ved at eliminere behovet for at danne EB'er eller rosetter. Ved at fjerne dette trin muliggør PSC Neural Induction Medium en mere reproducerbar proces med højeffektiv neural induktion på kun 7 dage.
    Skalerbar produktion af NSC'er
    PSC Neural Induction Medium er et robust medium, der har vist sig at generere over 20 millioner NSC'er fra 1 million PSC'er. Mediet er blevet testet med flere hPSC-linjer inklusive hiPSC'er afledt af brug af Episomal iPSC-omprogrammeringsvektorer og CytoTune™ -iPS Sendai omprogrammeringskit.
    Generering af højkvalitets NSC'er
    Neurale stamceller genereret ved hjælp af PSC Neural Induction Medium har >80 % ekspression af Sox1, Sox2 og Nestin (NSC-markører) og <1 % ekspression af Oct4 (pluripotensmarkør). Derudover opretholdt udvidede NSC'er fænotype, udviste normal karyotype og kunne differentieres til neuroner, astrocytter og oligodendrocytter.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype Embryonale stamceller (ESC'er), inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er), menneskelige stamceller
    Produkttype PSC neural induktionsmedie
    Serum niveau Serumfri
    Mængde 500 ml
    Indhold og opbevaring •500 ml basal medium (opbevares ved 2 –8 °C og beskyttes mod lys)
    • 10 mL tilskud (opbevares ved -5 til -20 °C og beskyt mod lys)