Få mere at vide
Gibco™ PSC Cryopreservation Kit
Artikelnummer. 15481004 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481004 50 ml 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15481004 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2644601
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PSC Cryopreservation Kit
PSC Cryopreservation Kit indeholder xeno-fri PSC Cryopreservation Medium, som er en klar-til-brug løsning til kryokonservering af tidlig passage pluripotente stamceller (PSC'er), og RevitaCell™ Supplement (100X) , et kemisk defineret nyttiggørelsestilskud til brug i kulturmediet efter optøning. Når de bruges i kombination, hjælper disse reagenser med at minimere tab af cellelevedygtighed, maksimere genopretning efter optøning og minimere uønsket differentiering af pluripotente stamceller. Dette kit kan også bruges til at kryokonservere og genvinde mononukleære celler fra perifert blod (PBMC'er) for at forbedre levedygtigheden og genopretningen af celler efter optøning.
  • Effektiv genopretning —opnår rutinemæssigt 50 % flere levedygtige celler end traditionelle metoder til PSC-kryokonservering
  • Konsistente —kemisk definerede medier opretholder normal morfologi, pluripotens og karyotype af pluripotente stamceller over 10 passager
  • Optimerede reagenser —med reduceret variabilitet minimerer årsagerne til genetisk ustabilitet af pluripotente stamceller
    Pålidelig
    Xeno-frie, kemisk definerede formuleringer hjælper med at sikre spredningskapaciteten og langsigtet kultur af PSC'er og PBMC'er i en stabil tilstand, hvilket hjælper med at øge deres anvendelighed i forskning og kliniske forskningsapplikationer.
    Nem at bruge
    PSC Cryopreservation Medium leveres som en klar til brug, komplet opløsning indeholdende 10 % DMSO til effektiv celletilsætning. Separate tilføjelser af forstærkende reagenser er ikke påkrævet, hvilket hjælper med at spare værdifuld forberedelsestid.
    Alsidig
    Sættet er kompatibelt med celler dyrket i en række forskellige mediesystemer, herunder Essential 8™ medium, StemPro™ hESC SFM og andre kommercielt tilgængelige formuleringer. Kittet er også kompatibelt med klump- og enkeltcellepasserede PSC'er.
    cGMP fremstilling og kvalitetssystem
    PSC Cryopreservation Kit er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet. Faciliteten er også registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Klassifikation Xeno-fri til Cryomedium, Fri for animalsk oprindelse til RevitaCell
    Produkttype PSC Cryopreservation Kit
    Serum niveau Serumfri
    Med tilsætningsstoffer DMSO (10 %)
    Fremstillingskvalitet cGMP for medicinsk udstyr, 21 CFR Part 820 og ISO 13485
    Produktlinje Gibco
    Mængde 50 ml
    Forsendelsestilstand Tøris
    Indhold og opbevaring •50 ml kryokonserveringsmedie
    • 5 ml RevitaCell Tillæg (100X)
    Opbevares ved -5 til -20 °C og beskyttes mod lys.
    Kultur Type Stamcelle (menneske, iPS - induceret pluripotent stamme, embryonal)