Få mere at vide
Gibco™ PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
Artikelnummer. 15492064 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492064 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15492064 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2920801
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
PSC Cardiomyocyte Maintenance Medium
Gibco™ Cardiomyocyte Maintenance Medium er et serumfrit og xenofrit medium, der er i stand til at vedligeholde cardiomyocytter, der er blevet differentieret ved hjælp af PSC Cardiomyocyte Differentiation Kit (kat. nr. A2921201). Dette medium er inkluderet i sættet og sælges separat til forskere, der ønsker at opretholde differentierede cardiomyocytter i kultur i længere perioder.
  • Der kræves ingen optøning eller —blanding, bare varm og tilføj til differentieret kardiomyocytkultur
  • Langtidskultur opretholde —differentierede cardiomyocytter i kultur for> 15 dage
  • Stabil —fænotype opretholder fænotype gennem langsigtede kultureksperimenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Kardiomyocytter
Produkttype Vedligeholdelsesmedium
Serum niveau Serumfri
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kultur Type Pattedyrcellekultur