Få mere at vide
PSB-12062, MedChemExpress
Beskrivelse
PSB-12062 is a potent and selective P2X4 antagonist with an IC50 of 1.38 μM for human P2X4.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PSB-12062 |
| CAS | 55476-47-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H15NO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | N-(p-Methylphenylsulfonyl)phenoxazine |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (74.10 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=S(N1C2=C(C=CC=C2)OC3=CC=CC=C13)(C4=CC=C(C)C=C4)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.39 |
| Vis mere |