Få mere at vide
PRX-08066, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473476
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16473476 25 mg 25mg
16462647 50 mg -
16439137 5 mg -
16436558 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16473476 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15472
MedChemExpress PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
PRX-08066 is a selective 5-hydroxytryptamine receptor 2B (5-HT2BR, IC50= 3.4 nM) antagonist that causes selective vasodilation of pulmonary arteries.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PRX-08066
CAS 866206-54-4
Farve off White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H17ClFN5S
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 7 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC(CN2CCC(NC3=C(C=C(Cl)S4)C4=NC=N3)CC2)=CC=C1F
Molekylvægt (g/mol) 401.89
Formel vægt 401.89
Procent renhed 97.62%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation