Få mere at vide
Protionamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Protionamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2S/c1-2-3-8-6-7(9(10)12)4-5-11-8/h4-6H,2-3H2,1H3,(H2,10,12) |
| Formel vægt | 180.0721 |