Få mere at vide
PROTAC ERRα ligand 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16449306
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16449306 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16449306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00425
MedChemExpress PROTAC ERRα ligand 1 is an estrogen-related receptor α (ERRα) antagonist with IC50s of 0.04 and 2.8 μM for ERRα and ERRγ, respectively.
PROTAC ERRα ligand 1 is an estrogen-related receptor α (ERRα) antagonist with IC50s of 0.04 and 2.8 μM for ERRα and ERRγ, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PROTAC ERRα ligand 1
CAS 1264754-13-3
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H11F3N2O4S
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (237.89 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=C(OC2=CC=C(/C=C(SC(N3)=O)/C3=O)C=C2OC)C(C(F)(F)F)=C1
Molekylvægt (g/mol) 420.36
Formel vægt 420.36
Procent renhed 98.12%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death