Få mere at vide
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride is a compound that binds to BRD9, and used for inhibiting BRD9 activity, based on PROTAC.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PROTAC BRD9-binding moiety 1 hydrochloride |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H26ClN3O7S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 20.83 mg/mL (37.46 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.5 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(O)COC1=CC=C(C2=CN(C)C(C3=C2SC(C(NC(CC4)CCS4(=O)=O)=N)=C3)=O)C=C1OC.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 556.05 |
| Formel vægt | 556.05 |
| Procent renhed | 97.07% |
| Vis mere |