Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
Brand:  Contec™ PSC20006-BPR
4263.59 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17254523
  • 5875.00 DKK / Pakke med 1400
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
  • Aftør substrat designet til påføringen
  • Kompatibel med ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer
  • Ideel til aftørring af artikler inden passage
  • Fremstillet af smelteblæst polypropylen eller cellulose/polyester
  • Effektiv og praktisk til aftørring af procesværktøj og andet udstyr
  • Vælg spunlaced 100 % polyester viskere for forbedret renlighed, smelteblæste polypropylen servietter for forbedret holdbarhed eller økonomiske hydroentangled polyester/cellulose viskere
  • Opløsningsmiddelblanding opfylder SEMI-specifikationer for metaller og forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Formættet serviet
28 cm
23 cm
Må ikke autoklaveres
Engangsbrug
Ideel til rutinemæssig rengøring og aftørring af instrumenter og udstyr
50 Pk., 28 Pk./Cs.
70% IPA, 30% DI-vand
11''
9 tommer
Polyestercellulose
ISO Klasse 5
28 x 23 cm (11 x 9 tommer)
Procesværktøjer og andet udstyr
1-ply
Ikke steril
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
Partinummer1156938-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato02/08/2025 KatalognummerPSC20006-BPR
Partinummer1115116-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato29/04/2025 KatalognummerPSC20006-BPR
Partinummer1071271-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato04/12/2024 KatalognummerPSC20006-BPR
Partinummer1047145-0-0-1 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato25/05/2024 KatalognummerPSC20006-BPR
Partinummer1071271-0-0-1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato14/11/2024 KatalognummerPSC20006-BPR
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter > Dimensioner (L x B): 28 x 23 cm (11 x 9 in.), Materiale: Cellulose, Polyester, Mætningsopløsning: 70% IPA, 30% DI-vand, Antal: 50 Pk., 28 Pk./Cs.