Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17234523 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 in.)
20 x 20 cm (8 x 8 tommer)
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
28 x 23 cm (11 x 9 tommer)
Materiale:
Polyester Cellulose
Polyestercellulose
Polypropylen
Polypropylene
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% DI Water
70% IPA, 30% DI-vand
Emballagemængde:
1800 Wipes/Cs.
24 Pk., 50 Pk./Cs.
24 Wipes/Bag
50 Pk., 24 Pk./Cs.
50 Pk., 28 Pk./Cs.
50 Pk., 40 Pk./Cs.
50 Pk., 50 Pk./Cs.
50 Wipes/Bag
50 Wipes/Bag, 40 Bags/Cs.
Pakningsstørrelse:
0.3kg
Pakke med 1200
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 50
Artikelnummer. 17234523
Brand: Contec™ PSC20002BPR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
  • Aftør substrat designet til påføringen
  • Kompatibel med ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) miljøer
  • Ideel til aftørring af artikler inden passage
  • Fremstillet af smelteblæst polypropylen eller cellulose/polyester
  • Effektiv og praktisk til aftørring af procesværktøj og andet udstyr
  • Vælg spunlaced 100 % polyester viskere for forbedret renlighed, smelteblæste polypropylen servietter for forbedret holdbarhed eller økonomiske hydroentangled polyester/cellulose viskere
  • Opløsningsmiddelblanding opfylder SEMI-specifikationer for metaller og forurenende stoffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 11''
Længde (metrisk) 28 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyestercellulose
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ISO Klasse 5
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 28 x 23 cm (11 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Ideel til rutinemæssig rengøring og aftørring af instrumenter og udstyr
Til brug med (udstyr) Procesværktøjer og andet udstyr
Emballagemængde 24 Pk., 50 Pk./Cs.
Ply 1-ply
Mætningsopløsning 70% IPA, 30% DI-vand
Sterilitet Ikke steril
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.