Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Formættede nonwoven servietter
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
Brand: Contec™ PS-850
Beskrivelse
Brug disse servietter til at rengøre arbejdsborde med laminar flow, renrumsoverflade og udstyr. Contec™ PROSAT™ Formættede ikke-vævede servietter har et opgavespecifikt mætningsniveau for det opløsningsmiddel eller desinfektionsmiddel, der kræves for at udføre arbejdet.
- Wipe substrate designed for the application
- Compatible with ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M3.5) environments
- Ideal for wiping articles prior to pass through
- Made of meltblown polypropylene or cellulose/polyester
- Effective and convenient for wipe-downs of process tools and other equipment
- Choose spunlaced 100% polyester wipers for improved cleanliness, meltblown polypropylene wipes for improved durability, or economical hydroentangled polyester/cellulose wipers
- Solvent blend meets SEMI specifications for metals and contaminants
Specifications
Pre-saturated Wipe | |
20.3 cm | |
20.3 cm | |
Not Autoclavable | |
PROSAT 850, Pre-saturated with 70% IPA/30% DI water solution | |
20 x 20 cm (8 x 8 in.) | |
Process tools and other equipment | |
1-ply | |
Non-sterile |
8 in. | |
8 in. | |
Polypropylene | |
ISO Class 5 | |
Single-use | |
Ideal for routine cleaning and wiping instruments and equipment | |
50 Wipes/Bag | |
70% IPA, 30% DI Water |
Safety and Handling
- CONTEC PROSAT MBPP 70/30 IPA & DI WATER
Signal Word
- Fare
Hazard Category
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .