Få mere at vide
Propyzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyzamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11Cl2NO/c1-4-12(2,3)15-11(16)8-5-9(13)7-10(14)6-8/h1,5-7H,2-3H3,(H,15,16) |
| Formel vægt | 255.0218 |