Få mere at vide
Propylenglycol, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11417232 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417232 1000 mL 1 L
11407232 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417232 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215195791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    369.03 DKK
    321.27 DKK / 1 L
    Spare 47.76 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 57-55-6
Molekylær formel C3H8O2
Molekylvægt (g/mol) 76.095
InChI nøgle DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC navn propan-1,2-diol
SMIL CC(CO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propylene Glycol
Mængde 1000 mL
Formel vægt 76.09