Få mere at vide
Propyl 4-hydroxybenzoat (Propyl paraben), TRC
Artikelnummer. 30004861
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004861 25 g
30005286 10 g
17930085 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004861 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83828525G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-13-3
Molekylær formel C10 H12 O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
Synonym Propyl 4-hydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. D (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. C (EP), Benzoic acid, 4-hydroxy-, propyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, propyl ester (6CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester, Aseptoform P, Bonomold OP, Chemocide PK, Mekkings P, NSC 23515, NSC 8511, Nipagin P, Nipasol, Nipasol M, Nipasol P, Nipazol, Paraben P, Paratexin P, Paseptol, Preserval P, Propagin, Propyl paraben, Propyl Butex, Propyl Chemosept, Propyl p-hydroxybenzoate, Propylparaben, Propylparasept, Pulvis conservans, Solbrol P, Tegasept P, Tegosept P, n-Propyl 4-hydroxybenzoate, n-Propylparaben, p-Hydroxybenzoic acid propyl ester, p-Hydroxybenzoic propyl ester, propyl p-oxybenzoate
IUPAC navn propyl 4-hydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl Parahydroxybenzoate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
Formel vægt 180.0786
Procent renhed >95%