Få mere at vide
Propyl 4-hydroxybenzoate, 99+%
Artikelnummer. 10397060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10397060 500 g Plastflaske 500g
10254850 5 g Glasflaske 5g
10135303 100 g Plastflaske 100g
10581964 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10397060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131595000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 94-13-3 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-13-3
Molekylær formel C10H12O3
Molekylvægt (g/mol) 180.2
MDL nummer MFCD00002354
InChI nøgle QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym propylparaben, propyl paraben, 4-hydroxybenzoic acid propyl ester, propyl p-hydroxybenzoate, nipasol, nipazol, propyl butex, betacide p, propyl parahydroxybenzoate, propylparasept
PubChem CID 7175
ChEBI CHEBI:32063
IUPAC navn propyl-4-hydroxybenzoat
SMIL CCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Propyl 4-hydroxybenzoate
Navn note 99+%
Smeltepunkt 95°C to 99°C
Farve Hvid
Flammepunkt 180°C
Tab ved tørring 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HOC6H4CO2CH2CH2CH3
Mængde 500 g
Beilstein 10, 160
Merck Index 15, 7977
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone
Formel vægt 180.2
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.