Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Propyl 4-hydroxybenzoate |
| Navn note | 99+% |
| Smeltepunkt | 95 °C til 99 °C |
| Farve | Hvid |
| Flammepunkt | 180 °C |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. (5 timer) (over silica-gel) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (GC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | HOC6H4CO2CH2CH2CH3 |
| Vis mere |